Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Thiazolidine-2-carboxylic acid methyl ester hydrochloride
L10740.03
L10740.06
L10740.03EA
39.11
EUR
L10740.03
L10740.06
Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 50703-06-5
Molecular Formula: C5H9NO2S.HCl
Formula Weight: 183.66
Melting Point: ca 158° dec.
Beilstein Reference: 3628640
MDL No.: MFCD00068022
Vzorec:
C₅H₉NO₂S·HCl Teplota tavenia: ∼ 158 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00068022 Číslo CAS: 50703-06-5 EINECS: 256-726-5 |