Naringin hydrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
(S)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(((2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chroman-4-one hydrate, Naringenin 7-Rhamnoglucoside hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 10236-47-2
Molecular Formula: C27H32O14.xH2O
Formula Weight: 580.55(anhy)
Melting Point: ca 166° dec.
Beilstein Reference: 102012
Optical Rotation: -90° (c=1 in ethanol)
MDL No.: MFCD00149445
Vzorec:
C₂₇H₃₂O₁₄ Teplota tavenia: ∼ 166 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00148888 Číslo CAS: 10236-47-2 EINECS: 233-566-4 Merck Index: 14,6424 |