Tlačiť
Naringin hydrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (S)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(((2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chroman-4-one hydrate, Naringenin 7-Rhamnoglucoside hydrate
L10163.09 L10163.18
L10163.09EA 34.7 EUR
L10163.09 L10163.18
Naringin hydrate 98%
Naringin hydrate
Purity: 98% CAS No.: 10236-47-2 Molecular Formula: C27H32O14.xH2O Formula Weight: 580.55(anhy) Melting Point: ca 166° dec. Beilstein Reference: 102012 Optical Rotation: -90° (c=1 in ethanol) MDL No.: MFCD00149445
Vzorec: C₂₇H₃₂O₁₄
Teplota tavenia: ∼ 166 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00148888
Číslo CAS: 10236-47-2
EINECS: 233-566-4
Merck Index: 14,6424