Tlačiť
2-[(2-Methylphenoxy)methyl]oxirane ≥85%, tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-((o-Tolyloxy)methyl)oxirane
L10136.14 L10136.22
L10136.14EA 38.99 EUR
L10136.14 L10136.22
2-[(2-Methylphenoxy)methyl]oxirane ≥85%, tech.
2-[(2-Methylphenoxy)methyl]oxirane
Purity: 85% CAS No.: 2210-79-9 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.21 Flash Point: 120°(248°F) Refractive Index: 1.5290 Boiling Point: 119-120°/6mm Beilstein Reference: 4585 UN No.: UN3082 MDL No.: MFCD00037847
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Teplota varu: 119…120 °C (6 mmHg)
Hustota: 1,079
Teplota vzplanutia: 120 °C (248 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00037847
Číslo CAS: 2210-79-9
EINECS: 218-645-3
OSN: 3082
ADR: 9,III