Methylhydrazine sulphate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L10122.06
L10122.14
L10122.06EA
89.33
EUR
L10122.06
L10122.14
Methylhydrazine sulphate 98%
Methylhydrazine sulphate
Purity: 98%
CAS No.: 302-15-8
Molecular Formula: CH3NHNH2.H2SO4
Formula Weight: 144.15
Melting Point: 141-143°
Beilstein Reference: 3693575
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00035423
Vzorec:
CH₆N₂ Mw: 144.15 g/mol Teplota tavenia: 141…143 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00035423 Číslo CAS: 302-15-8 EINECS: 206-115-4 OSN: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,6086 |