Tlačiť
Methylhydrazine sulphate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L10122.06 L10122.14
L10122.06EA 89.33 EUR
L10122.06 L10122.14
Methylhydrazine sulphate 98%
Methylhydrazine sulphate
Purity: 98% CAS No.: 302-15-8 Molecular Formula: CH3NHNH2.H2SO4 Formula Weight: 144.15 Melting Point: 141-143° Beilstein Reference: 3693575 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00035423
Vzorec: CH₆N₂
Mw: 144.15 g/mol
Teplota tavenia: 141…143 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00035423
Číslo CAS: 302-15-8
EINECS: 206-115-4
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,6086