Propargyl acetate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Propargylacetate
L10031.06
L10031.14
L10031.06EA
53.35
EUR
L10031.06
L10031.14
Propargyl acetate 97%
Propargyl acetate
Purity: 97%
CAS No.: 627-09-8
Molecular Formula: C5H6O2
Formula Weight: 98.10
Flash Point: 31°(88°F)
Refractive Index: 1.4185
Odour: Characteristic
Boiling Point: 124°
Beilstein Reference: 1742046
UN No.: UN1992
MDL No.: MFCD00041601
Vzorec:
C₅H₆O₂ Teplota varu: 124 °C Hustota: 0,989 Teplota vzplanutia: 31 °C (88 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00041601 Číslo CAS: 627-09-8 ADR: 3,III |