Tlačiť
DL-3-Phenyllactic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: DL-β-Phenyllactic acid
L09854.03 L09854.06
L09854.03EA 40.07 EUR
L09854.03 L09854.06
DL-3-Phenyllactic acid ≥98%
DL-3-Phenyllactic acid
Purity: 98+% CAS No.: 828-01-3 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Odour: Odourless Melting Point: 95-98° Beilstein Reference: 2209791 MDL No.: MFCD00065928
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Teplota tavenia: 95…98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00065928
Číslo CAS: 828-01-3
EINECS: 212-580-4