Tlačiť
Zinc-copper couple (∼1 - 3% Cu)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L09811.14 L09811.22
L09811.14EA 99.74 EUR
L09811.14 L09811.22
Zinc-copper couple (∼1 - 3% Cu)
Zinc-copper couple
CAS No.: 53801-63-1 Molecular Formula: Zn/Cu Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 419-420° UN No.: UN3089 MDL No.: MFCD00084851
Vzorec: CuZn
Mw: 128.926 g/mol
Teplota tavenia: 419…420 °C
Číslo MDL: MFCD00084851
Číslo CAS: 53801-63-1
ADR: 4.1 III