Tlačiť
2-Chloroethyl methacrylate 97% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilizácia: 400 - 600 ppm Stabilised with hydroquinone (HQ)
L09783.09 L09783.18
L09783.09EA 140.79 EUR
L09783.09 L09783.18
2-Chloroethyl methacrylate 97% stabilised
2-Chloroethyl methacrylate
Stab. with 500ppm hydroquinone
Purity: 97% CAS No.: 1888-94-4 Molecular Formula: C6H9ClO2 Formula Weight: 148.59 Flash Point: 69°(156°F) Refractive Index: 1.4510 Boiling Point: 170° Beilstein Reference: 956599 UN No.: UN2810 MDL No.: MFCD00045291
Vzorec: C₆H₉ClO₂
Mw: 148.586 g/mol
Teplota varu: 170 °C
Teplota vzplanutia: 69 °C (156 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00045291
Číslo CAS: 1888-94-4
EINECS: 217-566-1
OSN: 2810
ADR: 6.1 II