1,4-Bis[(trimethylsilyl)ethynyl]benzene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L09709.03
L09709.06
L09709.03EA
44.06
EUR
L09709.03
L09709.06
1,4-Bis[(trimethylsilyl)ethynyl]benzene 98%
1,4-Bis[(trimethylsilyl)ethynyl]benzene
Purity: 98%
CAS No.: 17938-13-5
Molecular Formula: C16H22Si2
Formula Weight: 270.53
Melting Point: 119-121°
Beilstein Reference: 2840618
MDL No.: MFCD00135433
Vzorec:
C₁₆H₂₂Si₂ Mw: 270.53 g/mol Teplota tavenia: 119…121 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00135433 Číslo CAS: 17938-13-5 |