Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Isocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylisocyanate, Isocyanic Acid 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Ester
L09582.03 L09582.06
L09582.03EA 48.87 EUR
L09582.03 L09582.06
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate
Purity: 98% CAS No.: 16588-74-2 Molecular Formula: C9H3F6NO Formula Weight: 255.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 67°(152°F) Refractive Index: 1.4300 Odour: Pungent Boiling Point: 62°/2mm Beilstein Reference: 542272 UN No.: UN2206 MDL No.: MFCD00013559
Vzorec: C₉H₃F₆NO
Mw: 255.12 g/mol
Teplota varu: 62 °C (2 mmHg)
Hustota: 1.476
Teplota vzplanutia: 67 °C (152 °F)
Číslo MDL: MFCD00013559
Číslo CAS: 16588-74-2
ADR: 6.1 III