Vinyl chloroacetate 99% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Chloroacetic Acid Vinyl Ester
Stabilizácia:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
L09446.09
L09446.18
L09446.09EA
60.97
EUR
L09446.09
L09446.18
Vinyl chloroacetate 99% stabilised
Vinyl chloroacetate
Stab. with 4-methoxyphenol
Purity: 99%
CAS No.: 2549-51-1
Molecular Formula: ClCH2CO2CH=CH2
Formula Weight: 120.54
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4435
Odour: Pungent
Boiling Point: 136°
Beilstein Reference: 1741679
UN No.: UN2589
MDL No.: MFCD00045275
Vzorec:
C₄H₅ClO₂ Teplota varu: 136 °C Hustota: 1,190 Teplota vzplanutia: 51 °C (123 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00045275 Číslo CAS: 2549-51-1 EINECS: 219-834-3 OSN: 2589 ADR: 6.1,II |