5-Acetyl-2-amino-4-methylthiazole ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L09108.06
L09108.14
L09108.06EA
99.08
EUR
L09108.06
L09108.14
5-Acetyl-2-amino-4-methylthiazole ≥97%
5-Acetyl-2-amino-4-methylthiazole
Purity: 97+%
CAS No.: 30748-47-1
Molecular Formula: C6H8N2OS
Formula Weight: 156.21
Melting Point: ca 268° dec.
Beilstein Reference: 127111
MDL No.: MFCD00051952
Vzorec:
C₆H₈N₂OS Teplota tavenia: ∼ 268 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00051952 Číslo CAS: 30748-47-1 |