Tlačiť
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranose 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranose 1,3,4,6-Tetraacetate, (2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-6-(acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,4,5-triyl triacetate, Pentaacetyl-β-D-glucosamine, β-D-Glucosamine pentaacetate
L09020.03 L09020.06
L09020.03EA 62.98 EUR
L09020.03 L09020.06
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranose 96%
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-beta-D-glucopyranose
Purity: 96% CAS No.: 7772-79-4 Molecular Formula: C16H23NO10 Formula Weight: 389.37 Melting Point: 184-189° Beilstein Reference: 98835 Optical Rotation: +4° (c=10 in chloroform) MDL No.: MFCD00006595
Vzorec: C₁₆H₂₃NO₁₀
Mw: 389.36 g/mol
Teplota tavenia: 184…189 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006595
Číslo CAS: 7772-79-4
EINECS: 231-865-4