Tlačiť
Ethyl-N,N-dimethyloxamate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Ethyl 2-(dimethylamino)-2-oxoacetate
L08923.14 L08923.06
L08923.14EA 87.04 EUR
L08923.14 L08923.06
Ethyl-N,N-dimethyloxamate 98%
Ethyl-N,N-dimethyloxamate
Purity: 98% CAS No.: 16703-52-9 Molecular Formula: C6H11NO3 Formula Weight: 145.16 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4430 Boiling Point: 118-120°/10mm Beilstein Reference: 1906209 MDL No.: MFCD00015153
Vzorec: C₆H₁₁NO₃
Mw: 145.16 g/mol
Teplota varu: 118…120 °C (10 mmHg)
Hustota: 1.068
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015153
Číslo CAS: 16703-52-9
EINECS: 240-755-5