Tlačiť
2-Propylvaleryl chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Propylpentanoyl chloride, 2,2-Di-n-propylacetylchloride
L08852.06 L08852.14
L08852.06EA 92.66 EUR
L08852.06 L08852.14
2-Propylvaleryl chloride 98%
2-Propylvaleryl chloride
Purity: 98% CAS No.: 2936-08-5 Molecular Formula: C8H15ClO Formula Weight: 162.66 Boiling Point: 68-70°/10mm Beilstein Reference: 1098856 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00051446
Vzorec: C₈H₁₅ClO
Teplota varu: 68…70 °C (10 mmHg)
Hustota: 0,950
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051446
Číslo CAS: 2936-08-5
EINECS: 220-914-5
ADR: 8,II