Tlačiť
Dimethyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylate 94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L08664.09 L08664.18
L08664.09EA 110.71 EUR
L08664.09 L08664.18
Dimethyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylate 94%
Dimethyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylate
Purity: 94% CAS No.: 5826-73-3 Molecular Formula: C11H14O4 Formula Weight: 210.23 Boiling Point: 150-152°/20mm Beilstein Reference: 1248588 MDL No.: MFCD00154455
Vzorec: C₁₁H₁₄O₄
Teplota varu: 150…152 °C (20 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00154455
Číslo CAS: 5826-73-3
Merck Index: 14,3240