Tlačiť
5-Norbornene-2-carboxylic acid predominantly endo isomer 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L08444.06 L08444.14
L08444.06EA 32.93 EUR
L08444.06 L08444.14
5-Norbornene-2-carboxylic acid predominantly endo isomer 97%
5-Norbornene-2-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 120-74-1 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4940 Boiling Point: 136-138°/14mm Beilstein Reference: 637167 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00085356
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Teplota varu: 136…138 °C (14 mmHg)
Hustota: 1,129
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085356
Číslo CAS: 120-74-1
EINECS: 204-422-8
OSN: 3265
ADR: 8,III