Lithium aluminium di-n-butylamide solution 0.16 M in 1,2-dimethoxyethane
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Lithium tetrakis(N-butyl-1-butanaminato)aluminate(1-), Aluminate(1-), tetrakis(N-butyl-1-butanaminato)-, lithium (1:1)
L08269.AE
L08269.AP
L08269.AEEA
172.08
EUR
L08269.AE
L08269.AP
Lithium aluminium di-n-butylamide solution 0.16 M in 1,2-dimethoxyethane
Lithium aluminium di-n-butylamide
CAS No.: 15405-86-4
Molecular Formula: C32H72AlLiN4
Formula Weight: 546.87
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: -54°
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00051918
Vzorec:
C₃₂H₇₂AlLiN₄ Teplota tavenia: –54 °C Hustota: 0,860 Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00051918 Číslo CAS: 15405-86-4 OSN: 1993 ADR: 3,III |