Tlačiť
Calcium-DL-glycerate hydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Calcium 2,3-Dihydroxypropionate, DL-Glyceric Acid Calcium Salt, 2,3-Dihydroxypropionic Acid Calcium Salt
L08214.03 L08214.06
L08214.03EA 113.12 EUR
L08214.03 L08214.06
Calcium-DL-glycerate hydrate
Calcium-DL-glycerate hydrate
CAS No.: 67525-74-0 Molecular Formula: C6H10CaO8.2H2O Formula Weight: 286.26 (250.23anhy) Melting Point: ca 140° dec. Beilstein Reference: 4614104 MDL No.: MFCD00149289
Vzorec: C₃H₆O₄
Teplota tavenia: ∼ 140 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149289
Číslo CAS: 67525-74-0
EINECS: 282-247-6
Merck Index: 14,4483