Tlačiť
4-Dimethylamino-1-naphthoic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L07944.03 L07944.06
L07944.03EA 143.2 EUR
L07944.03 L07944.06
4-Dimethylamino-1-naphthoic acid 98%
4-Dimethylamino-1-naphthoic acid
Purity: 98% CAS No.: 78062-03-0 Molecular Formula: C13H13NO2 Formula Weight: 215.25 Melting Point: ca 160° dec. Beilstein Reference: 2723206 MDL No.: MFCD00051797
Vzorec: C₁₃H₁₃NO₂
Teplota tavenia: ∼ 160 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051797
Číslo CAS: 78062-03-0