1-Naphthohydrazide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
1-Naphthalenecarbohydrazide
L07942.06
L07942.14
L07942.06EA
73.3
EUR
L07942.06
L07942.14
1-Naphthohydrazide ≥98%
1-Naphthohydrazide
Purity: 98+%
CAS No.: 43038-45-5
Molecular Formula: C11H10N2O
Formula Weight: 186.21
Melting Point: 166-168°
Beilstein Reference: 2966714
MDL No.: MFCD00016804
Vzorec:
C₁₁H₁₀N₂O Mw: 186.21 g/mol Teplota tavenia: 166…168 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016804 Číslo CAS: 43038-45-5 EINECS: 256-054-2 |