Tlačiť
3-Butenoic acid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Vinylacetic Acid, 3-Butenoic Acid
L07557.14 L07557.22
L07557.14EA 144.6 EUR
L07557.14 L07557.22
3-Butenoic acid 96%
3-Butenoic acid
Purity: 96% CAS No.: 625-38-7 Molecular Formula: C4H6O2 Formula Weight: 86.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.4240 Melting Point: -39° Boiling Point: 162-163° Beilstein Reference: 1699159 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00002782
Vzorec: C₄H₆O₂
Mw: 86.09 g/mol
Teplota varu: 162…163 °C
Teplota tavenia: –39 °C
Hustota: 1.012
Teplota vzplanutia: 65 °C (149 °F)
Číslo MDL: MFCD00002782
Číslo CAS: 625-38-7
EINECS: 210-892-5
ADR: 8 II