tert-Butylsulphonylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L07525.03
L07525.06
L07525.03EA
90.65
EUR
L07525.03
L07525.06
tert-Butylsulphonylacetonitrile 98%
tert-Butylsulphonylacetonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 81536-18-7
Molecular Formula: C6H11NO2S
Formula Weight: 161.22
Melting Point: 142-144°
Beilstein Reference: 4370746
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00051622
Vzorec:
C₆H₁₁NO₂S Teplota tavenia: 142…144 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00051622 Číslo CAS: 81536-18-7 ADR: 6.1,III |