4-Amino-6-hydroxy-2-methylpyrimidine dihydrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L07496.06
L07496.14
L07496.06EA
43.32
EUR
L07496.06
L07496.14
4-Amino-6-hydroxy-2-methylpyrimidine dihydrate ≥98%
4-Amino-6-hydroxy-2-methylpyrimidine dihydrate
Purity: 98+%
CAS No.: 388582-41-0
Molecular Formula: C5H7N3O.2H2O
Formula Weight: 161.16 (125.13anhy)
Melting Point:
Vzorec:
C₅H₇N₃O·2H₂O Teplota tavenia: >300 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00150311 Číslo CAS: 388582-41-0 EINECS: 212-182-0 |