Tlačiť
2-(Aminomethyl)benzimidazole dihydrochloride hydrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L07440.06 L07440.14
L07440.06EA 58.08 EUR
L07440.06 L07440.14
2-(Aminomethyl)benzimidazole dihydrochloride hydrate 98%
2-(Aminomethyl)benzimidazole dihydrochloride hydrate
Purity: 98% CAS No.: 5993-91-9 Molecular Formula: C8H9N3.2HCl.xH2O Formula Weight: 220.10(anhy) Melting Point: ca 264° dec. Beilstein Reference: 3698942 MDL No.: MFCD00150073
Vzorec: C₈H₉N₃·2HCl·xH₂O
Mw: 220.10 g/mol (anhy)
Teplota tavenia: ∼ 264 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150073
Číslo CAS: 5993-91-9
EINECS: 227-820-3