4-(Methylthio)-m-cresol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L07353.06
L07353.14
L07353.06EA
31.41
EUR
L07353.06
L07353.14
4-(Methylthio)-m-cresol 97%
4-(Methylthio)-m-cresol
Purity: 97%
CAS No.: 3120-74-9
Molecular Formula: C8H10OS
Formula Weight: 154.23
Melting Point: 54-58°
Beilstein Reference: 1210322
MDL No.: MFCD00045773
Vzorec:
C₈H₁₀OS |
Číslo MDL:
MFCD00045773 Číslo CAS: 3120-74-9 |