Tlačiť
Het anhydride 95% may cont. up to 3% chlorendic acid
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L07349.18 L07349.30 L07349.0B
L07349.18EA 27 EUR
L07349.18 L07349.30 L07349.0B
Het anhydride 95% may cont. up to 3% chlorendic acid
Het anhydride
Purity: 96% CAS No.: 115-27-5 Molecular Formula: C9H2Cl6O3 Formula Weight: 370.83 Melting Point: 235-239° Beilstein Reference: 92693 MDL No.: MFCD00080438
Vzorec: C₉H₂Cl₆O₃
Teplota tavenia: 235…239 °C
Hustota: 1,730
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00080438
Číslo CAS: 115-27-5
EINECS: 204-077-3
Merck Index: 14,2086