Het anhydride 95% may cont. up to 3% chlorendic acid
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L07349.18
L07349.30
L07349.0B
L07349.18EA
27
EUR
L07349.18
L07349.30
L07349.0B
Het anhydride 95% may cont. up to 3% chlorendic acid
Het anhydride
Purity: 96%
CAS No.: 115-27-5
Molecular Formula: C9H2Cl6O3
Formula Weight: 370.83
Melting Point: 235-239°
Beilstein Reference: 92693
MDL No.: MFCD00080438
Vzorec:
C₉H₂Cl₆O₃ Teplota tavenia: 235…239 °C Hustota: 1,730 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00080438 Číslo CAS: 115-27-5 EINECS: 204-077-3 Merck Index: 14,2086 |