2-(2-Aminophenyl)benzimidazole 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-(1H-Benzimidazol-2-yl)aniline, 2-(2-Aminophenyl)-1H-benzimidazole
L07034.06
L07034.14
L07034.06EA
58.48
EUR
L07034.06
L07034.14
2-(2-Aminophenyl)benzimidazole 98%
2-(2-Aminophenyl)benzimidazole
Purity: 98%
CAS No.: 5805-39-0
Molecular Formula: C13H11N3
Formula Weight: 209.24
Melting Point: 212-216°
Beilstein Reference: 173018
MDL No.: MFCD00051496
Vzorec:
C₁₃H₁₁N₃ Mw: 209.252 g/mol Teplota tavenia: 212…216 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00051496 Číslo CAS: 5805-39-0 EINECS: 227-361-9 |