Dimethylketene methyl trimethylsilyl acetal 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsiloxy)propene, ((1-Methoxy-2-methylprop-1-en-1-yl)oxy)trimethylsilane
L06931.06
L06931.14
L06931.06EA
88.12
EUR
L06931.06
L06931.14
Dimethylketene methyl trimethylsilyl acetal 97%
Dimethylketene methyl trimethylsilyl acetal
Purity: 97%
CAS No.: 31469-15-5
Molecular Formula: C8H18O2Si
Formula Weight: 174.32
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4150
Boiling Point: 35-36°/15mm
Beilstein Reference: 1362893
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00010232
Vzorec:
C₈H₁₈O₂Si Mw: 174.32 g/mol Teplota varu: 35…36 °C (15 mmHg) Hustota: 0.858 Teplota vzplanutia: 30 °C (86 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010232 Číslo CAS: 31469-15-5 ADR: 3 III |