2,2'-Dichlorobenzil ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
1,2-Bis(2-chlorophenyl)ethane-1,2-dione
L06507.06
L06507.14
L06507.06EA
95.07
EUR
L06507.06
L06507.14
2,2'-Dichlorobenzil ≥98%
2,2'-Dichlorobenzil
Purity: 98+%
CAS No.: 21854-95-5
Molecular Formula: C14H8Cl2O2
Formula Weight: 279.12
Melting Point: 132-136°
Beilstein Reference: 2120689
MDL No.: MFCD00018263
Vzorec:
C₁₄H₈Cl₂O₂ Teplota tavenia: 132…136 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00018263 Číslo CAS: 21854-95-5 |