Tlačiť
1-(2-Hydroxyethyl)hexamethylenimine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Azepan-1-yl)ethanol
L06497.06 L06497.14
L06497.06EA 34.86 EUR
L06497.06 L06497.14
1-(2-Hydroxyethyl)hexamethylenimine 95%
1-(2-Hydroxyethyl)hexamethylenimine
Purity: 95% CAS No.: 20603-00-3 Molecular Formula: C8H17NO Formula Weight: 143.22 Refractive Index: 1.4840 Boiling Point: 114-115°/23mm Beilstein Reference: 104110 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00020988
Vzorec: C₈H₁₇NO
Teplota varu: 114…115 °C (23 mmHg)
Hustota: 0,971
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00020988
Číslo CAS: 20603-00-3
EINECS: 243-915-2
ADR: 8,III