5-Chloro-m-phenylenediamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L06485.06
L06485.14
L06485.06EA
188.93
EUR
L06485.06
L06485.14
5-Chloro-m-phenylenediamine 97%
5-Chloro-m-phenylenediamine
Purity: 97%
CAS No.: 33786-89-9
Molecular Formula: C6H7ClN2
Formula Weight: 142.59
Melting Point: 99-103°
Beilstein Reference: 3029854
UN No.: UN1673
MDL No.: MFCD00014775
Vzorec:
C₆H₇ClN₂ Teplota tavenia: 99…103 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00014775 Číslo CAS: 33786-89-9 ADR: 6.1,III |