Tlačiť
Chlorocarbonylsulphenyl chloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L06432.03 L06432.06
L06432.03EA 33.05 EUR
L06432.03 L06432.06
Chlorocarbonylsulphenyl chloride 97%
Chlorocarbonylsulphenyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 2757-23-5 Molecular Formula: CCl2OS Formula Weight: 130.98 Refractive Index: 1.5170 Boiling Point: 98-101° Beilstein Reference: 506318 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00000703
Vzorec: CCl₂OS
Teplota varu: 98…101 °C
Hustota: 1,580
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000703
Číslo CAS: 2757-23-5
EINECS: 220-415-2
ADR: 8,II