Tlačiť
2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L06069.03 L06069.06
L06069.03EA 61.37 EUR
L06069.03 L06069.06
2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid 99%
2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 10333-68-3 Molecular Formula: C11H9NO2 Formula Weight: 187.20 Melting Point: 102-106° Beilstein Reference: 1343920 MDL No.: MFCD00051645
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
Teplota tavenia: 102…106 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051645
Číslo CAS: 10333-68-3