Tlačiť
2-(4-Chlorophenyl)propionic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloro-alpha-methylphenylacetic acid
L06020.06 L06020.14
L06020.06EA 116.96 EUR
L06020.06 L06020.14
2-(4-Chlorophenyl)propionic acid 97%
2-(4-Chlorophenyl)propionic acid
Purity: 97% CAS No.: 938-95-4 Molecular Formula: C9H9ClO2 Formula Weight: 184.62 Melting Point: 55-59° Boiling Point: 121-126°/0.2mm Beilstein Reference: 2328710 MDL No.: MFCD00044670
Vzorec: C₉H₉ClO₂
Mw: 184.62 g/mol
Teplota varu: 121…126 °C (0.2 mmHg)
Teplota tavenia: 55…59 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044670
Číslo CAS: 938-95-4
EINECS: 213-351-1