Tlačiť
Phthalide-3-acetic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L05984.14 L05984.06
L05984.14EA 71 EUR
L05984.14 L05984.06
Phthalide-3-acetic acid ≥98%
Phthalide-3-acetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 4743-58-2 Molecular Formula: C10H8O4 Formula Weight: 192.17 Melting Point: 148-153° Beilstein Reference: 156005 MDL No.: MFCD00051729
Vzorec: C₁₀H₈O₄
Teplota tavenia: 148…153 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051729
Číslo CAS: 4743-58-2