Phthalide-3-acetic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L05984.14
L05984.06
L05984.14EA
71
EUR
L05984.14
L05984.06
Phthalide-3-acetic acid ≥98%
Phthalide-3-acetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 4743-58-2
Molecular Formula: C10H8O4
Formula Weight: 192.17
Melting Point: 148-153°
Beilstein Reference: 156005
MDL No.: MFCD00051729
Vzorec:
C₁₀H₈O₄ Teplota tavenia: 148…153 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00051729 Číslo CAS: 4743-58-2 |