1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L05964.06
L05964.14
L05964.06EA
59.77
EUR
L05964.06
L05964.14
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane 96%
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Purity: 96%
CAS No.: 2401-73-2
Molecular Formula: C4H12Cl2OSi2
Formula Weight: 203.22
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.4080
Melting Point: -37°
Boiling Point: 136-138°
Beilstein Reference: 1741218
UN No.: UN2985
MDL No.: MFCD00018088
Vzorec:
C₄H₁₂Cl₂OSi₂ Mw: 203.21 g/mol Teplota varu: 136…138 °C Teplota tavenia: –37 °C Hustota: 1.039 Teplota vzplanutia: 15 °C (59 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00018088 Číslo CAS: 2401-73-2 EINECS: 219-278-1 ADR: 3 II |