Tlačiť
N,N-Dimethylbutyramide 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L05556.06 L05556.14
L05556.06EA 100.94 EUR
L05556.06 L05556.14
N,N-Dimethylbutyramide 98%
N,N-Dimethylbutyramide
Purity: 98% CAS No.: 760-79-2 Molecular Formula: C6H13NO Formula Weight: 115.17 Refractive Index: 1.4425 Boiling Point: 80-82°/15mm Beilstein Reference: 1742172 MDL No.: MFCD00015222
Vzorec: C₆H₁₃NO
Mw: 115.17 g/mol
Teplota varu: 80…82 °C (15 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015222
Číslo CAS: 760-79-2