2-(4-Methoxybenzoyl)thiophene 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
(4-Methoxyphenyl)(thiophen-2-yl)methanone, 4-Methoxyphenyl 2-Thienyl Ketone
L05513.09
L05513.18
L05513.09EA
96.67
EUR
L05513.09
L05513.18
2-(4-Methoxybenzoyl)thiophene 97%
2-(4-Methoxybenzoyl)thiophene
Purity: 97%
CAS No.: 4160-63-8
Molecular Formula: C12H10O2S
Formula Weight: 218.27
Melting Point: 71-75°
Beilstein Reference: 148560
MDL No.: MFCD00005440
Vzorec:
C₁₂H₁₀O₂S Teplota tavenia: 71…75 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005440 Číslo CAS: 4160-63-8 EINECS: 223-997-6 |