Tlačiť
3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid predominantly trans 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: trans-4-(Acetylamino)cinnamic acid
L05292.04 L05292.09
L05292.04EA 119.37 EUR
L05292.04 L05292.09
3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid predominantly trans 98%
3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid
Purity: 98% CAS No.: 7152-04-7 Molecular Formula: C11H11NO3 Formula Weight: 205.21 Melting Point: ca 259° dec. Beilstein Reference: 2724869 MDL No.: MFCD00016846
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₃
Mw: 205.22 g/mol
Teplota tavenia: ∼ 259 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016846
Číslo CAS: 7152-04-7