3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid predominantly trans 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
trans-4-(Acetylamino)cinnamic acid
L05292.04
L05292.09
L05292.04EA
119.37
EUR
L05292.04
L05292.09
3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid predominantly trans 98%
3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 7152-04-7
Molecular Formula: C11H11NO3
Formula Weight: 205.21
Melting Point: ca 259° dec.
Beilstein Reference: 2724869
MDL No.: MFCD00016846
Vzorec:
C₁₁H₁₁NO₃ Mw: 205.22 g/mol Teplota tavenia: ∼ 259 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016846 Číslo CAS: 7152-04-7 |