Tlačiť
3-Bromo-2,4,6-trimethylnitrobenzene ≥90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L05107.06 L05107.03
L05107.06EA 305.66 EUR
L05107.06 L05107.03
3-Bromo-2,4,6-trimethylnitrobenzene ≥90%
3-Bromo-2,4,6-trimethylnitrobenzene
Purity: 90+% CAS No.: 90561-85-6 Molecular Formula: C9H10BrNO2 Formula Weight: 244.09 Melting Point: 56-62° Boiling Point: 106-107°/1.3mm Beilstein Reference: 1958703 MDL No.: MFCD00015924
Vzorec: C₉H₁₀BrNO₂
Teplota varu: 106…107 °C (1,3 mmHg)
Teplota tavenia: 56…62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015924
Číslo CAS: 90561-85-6