Tlačiť
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propylamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(3-Aminopropyl)-4-methylpiperazine
L04876.03 L04876.06 L04876.14
L04876.03EA 84.52 EUR
L04876.03 L04876.06 L04876.14
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propylamine 98%
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propylamine
Purity: 98% CAS No.: 4572-03-6 Molecular Formula: C8H19N3 Formula Weight: 157.26 Refractive Index: 1.4820 Boiling Point: 113-114°/13mm Beilstein Reference: 105964 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00014616
Vzorec: C₈H₁₉N₃
Mw: 157.26 g/mol
Teplota varu: 113…114 °C (13 mmHg)
Hustota: 0.924
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014616
Číslo CAS: 4572-03-6
EINECS: 224-954-4
ADR: 8 III