3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propylamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1-(3-Aminopropyl)-4-methylpiperazine
L04876.03
L04876.06
L04876.14
L04876.03EA
84.52
EUR
L04876.03
L04876.06
L04876.14
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propylamine 98%
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propylamine
Purity: 98%
CAS No.: 4572-03-6
Molecular Formula: C8H19N3
Formula Weight: 157.26
Refractive Index: 1.4820
Boiling Point: 113-114°/13mm
Beilstein Reference: 105964
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00014616
Vzorec:
C₈H₁₉N₃ Mw: 157.26 g/mol Teplota varu: 113…114 °C (13 mmHg) Hustota: 0.924 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00014616 Číslo CAS: 4572-03-6 EINECS: 224-954-4 ADR: 8 III |