DL-Mandelamide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L04679.03
L04679.06
L04679.03EA
58.16
EUR
L04679.03
L04679.06
DL-Mandelamide 97%
DL-Mandelamide
Purity: 97%
CAS No.: 4410-31-5
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.16
Melting Point: 132-135°
Beilstein Reference: 2208677
MDL No.: MFCD00025495
Vzorec:
C₈H₉NO₂ Teplota tavenia: 132…135 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00025495 Číslo CAS: 4410-31-5 |