Sulphamerazine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
4-Amino-N-(4-methylpyrimidin-2-yl)benzenesulphonamide
L04194.14
L04194.22
L04194.14EA
31.97
EUR
L04194.14
L04194.22
Sulphamerazine ≥98%
Sulphamerazine
Purity: 98+%
CAS No.: 127-79-7
Molecular Formula: C11H12N4O2S
Formula Weight: 264.30
Melting Point: 234-238°
Beilstein Reference: 249133
MDL No.: MFCD00023212
Vzorec:
C₁₁H₁₂N₄O₂S Teplota tavenia: 234…238 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00023212 Číslo CAS: 127-79-7 EINECS: 204-866-2 Merck Index: 14,8913 |