N-Methyl-N-trimethylsilylacetamide 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L04101.04
L04101.09
L04101.04EA
37.75
EUR
L04101.04
L04101.09
N-Methyl-N-trimethylsilylacetamide 98%
N-Methyl-N-trimethylsilylacetamide
Purity: 98%
CAS No.: 7449-74-3
Molecular Formula: C6H15NOSi
Formula Weight: 145.28
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4390
Boiling Point: 48-49°/11mm
Beilstein Reference: 506975
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00040758
Vzorec:
C₆H₁₅NOSi Teplota varu: 48…49 °C (11 mmHg) Hustota: 0,906 Teplota vzplanutia: 48 °C (118 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00040758 Číslo CAS: 7449-74-3 EINECS: 231-217-0 OSN: 1993 ADR: 3,III |