Tlačiť
4-(2-Chloroethyl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L04068.09 L04068.18
L04068.09EA 133.39 EUR
L04068.09 L04068.18
4-(2-Chloroethyl)benzoic acid 97%
4-(2-Chloroethyl)benzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 20849-78-9 Molecular Formula: C9H9ClO2 Formula Weight: 184.62 Melting Point: 187-189° Beilstein Reference: 2084041 MDL No.: MFCD00013995
Vzorec: C₉H₉ClO₂
Mw: 184.62 g/mol
Teplota tavenia: 187…189 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013995
Číslo CAS: 20849-78-9
EINECS: 244-080-7