Tlačiť
5-Oxohexanoic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L03978.06 L03978.14
L03978.06EA 63.38 EUR
L03978.06 L03978.14
5-Oxohexanoic acid 97%
5-Oxohexanoic acid
Purity: 97% CAS No.: 3128-06-1 Molecular Formula: CH3CO(CH2)3CO2H Formula Weight: 130.14 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4451 Melting Point: 12-14° Boiling Point: 274-275° Beilstein Reference: 385840 MDL No.: MFCD00004412
Vzorec: C₆H₁₀O₃
Teplota varu: 274…275 °C
Teplota tavenia: 12…14 °C
Hustota: 1,100
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004412
Číslo CAS: 3128-06-1
EINECS: 221-511-7