3-(Trifluoromethyl)crotonic acid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L03816.06
L03816.14
L03816.06EA
119.77
EUR
L03816.06
L03816.14
3-(Trifluoromethyl)crotonic acid 96%
3-(Trifluoromethyl)crotonic acid
Purity: 96%
CAS No.: 69056-67-3
Molecular Formula: C5H5F3O2
Formula Weight: 154.09
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.3850
Melting Point: 28-30°
Boiling Point: 158-163°
Beilstein Reference: 1769204
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00014374
Vzorec:
C₅H₅F₃O₂ Mw: 154.09 g/mol Teplota varu: 158…163 °C Teplota tavenia: 28…30 °C Hustota: 1.318 Teplota vzplanutia: 79 °C (174 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00014374 Číslo CAS: 69056-67-3 ADR: 8 III |