Berberine chloride hydrate, (∼17% H₂O) 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L03807.06
L03807.14
L03807.06EA
32.65
EUR
L03807.06
L03807.14
Berberine chloride hydrate, (∼17% H₂O) 96%
Berberine chloride hydrate
Purity: 97%
CAS No.: 141433-60-5
Molecular Formula: C20H18ClNO4.xH2O
Formula Weight: 371.82(anhy)
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 3836585
MDL No.: MFCD00149998
Vzorec:
C₂₀H₁₈ClNO₄ Teplota tavenia: ∼ 200 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011939 Číslo CAS: 141433-60-5 EINECS: 211-195-9 Merck Index: 14,1154 |