Tlačiť
exo-3,6-Epoxy-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 7-Oxabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic Anhydride, exo-3,6-Epoxy-1,2,3,6-tetrahydrophthalic Anhydride
L03620.14 L03620.22
L03620.14EA 78.51 EUR
L03620.14 L03620.22
exo-3,6-Epoxy-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride ≥98%
exo-3,6-Epoxy-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride
Purity: 98+% CAS No.: 6118-51-0 Molecular Formula: C8H6O4 Formula Weight: 166.13 Melting Point: 118-119° Beilstein Reference: 10355 MDL No.: MFCD00151506
Vzorec: C₈H₆O₄
Mw: 166.13 g/mol
Teplota tavenia: 118…119 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151506
Číslo CAS: 6118-51-0
EINECS: 226-570-2